Merck
APO455834136
Apollo Scientific Ltd
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.1
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
bp
205-211
Iupac Name
2,3-difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4F2O3/c8-5-3(7(11)12)1-2-4(10)6(5)9/h1-2,10H,(H,11,12)
Klucz InChI
XIZIDHMVDRRFBT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-hydroxybenzoic-acid
Synonym
4-Carboxy-2,3-difluorophenol
Boiling point
205-211
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-hydroxybenzoic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)