Merck
APO455833649
Apollo Scientific Ltd
3-Phenoxybenzoyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.67
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-phenoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C13H9ClO2/c14-13(15)10-5-4-8-12(9-10)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
Klucz InChI
TTZXIWBOKOZOPL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-phenoxybenzoyl-chloride
Flash Point
174-175/12mm
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-phenoxybenzoyl-chloride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)