Merck
APO455833609
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.46
Numer MDL:
bp
24-25
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C2BrClN2S/c3-1-5-2(4)7-6-1
Klucz InChI
CXUWGEWQRCXJDC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-chloro-124-thiadiazole
Flash Point
192-194
Boiling point
24-25
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-chloro-124-thiadiazole
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)