Merck
APO455833107
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.2
Numer MDL:
bp
196-197
Iupac Name
2-amino-5-phenyl-3-furonitrile
Inchi Code
1S/C11H8N2O/c12-7-9-6-10(14-11(9)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,13H2
Klucz InChI
UWTDTJWGYWUILP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-phenyl-3-furonitrile
Boiling point
196-197
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-phenyl-3-furonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)