Merck
APO455832851
Apollo Scientific Ltd
2-(Fur-2-yl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
bp
87
Iupac Name
2-(2-furyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H8O3/c12-11(13)9-5-2-1-4-8(9)10-6-3-7-14-10/h1-7H,(H,12,13)
Klucz InChI
QRUHYAWZHFTNEA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fur-2-ylbenzoic-acid
Boiling point
87
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fur-2-ylbenzoic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)