Merck
APO455831013
Apollo Scientific Ltd
3-Iodobenzene-1,2-diamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.04
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
bp
49-51
Iupac Name
3-iodo-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H7IN2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,8-9H2
Klucz InChI
ZPGYMGXNLJHVHS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodobenzene-12-diamine
Flash Point
144/5mm
Boiling point
49-51
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodobenzene-12-diamine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)