Merck
APO455830661
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.06
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-7-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-5-2-3-7(9)6-4-10-11-8(5)6/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
JTFKASPFJNQUBL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-7-methyl-1h-indazole
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-7-methyl-1h-indazole
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)