Merck
APO455830601
Apollo Scientific Ltd
3-(4-Ethoxybenzoyl)acrylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.22
Numer MDL:
bp
147-149
Iupac Name
(2E)-4-(4-ethoxyphenyl)-4-oxo-2-butenoic acid
Inchi Code
1S/C12H12O4/c1-2-16-10-5-3-9(4-6-10)11(13)7-8-12(14)15/h3-8H,2H2,1H3,(H,14,15)/b8-7+
Klucz InChI
WKIKNOMECIZQHQ-BQYQJAHWSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-4-ethoxybenzoylacrylic-acid
Boiling point
147-149
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-4-ethoxybenzoylacrylic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)