Merck
APO455829707
Apollo Scientific Ltd
2-Hydrazino-3-nitropyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.13
Numer MDL:
bp
173-175
Iupac Name
2-hydrazino-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H6N4O2/c6-8-5-4(9(10)11)2-1-3-7-5/h1-3H,6H2,(H,7,8)
Klucz InChI
QPDGBZPNEZMTOU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-hydrazino-3-nitropyridine
Boiling point
173-175
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-hydrazino-3-nitropyridine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)