Merck
APO455829241
Apollo Scientific Ltd
5-Carboxythiophene-2-boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.97
Numer MDL:
bp
135-136
Iupac Name
5-(dihydroxyboryl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5BO4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2,9-10H,(H,7,8)
Klucz InChI
OQGIKNPOYTVNNF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-carboxythiophene-2-boronic-acid
Boiling point
135-136
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-carboxythiophene-2-boronic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)