Kluczowe dokumenty
APO455828986
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
About This Item
bp
207-209
Iupac Name
2-chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
Inchi Code
1S/C7H5ClO3.H2O/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11;/h1-3,9H,(H,10,11);1H2
Klucz InChI
LVNLXWMDILTYQC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-hydroxybenzoic-acid-hydrate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)