Merck
APO455828574
Apollo Scientific Ltd
2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.68
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4-methylphenoxy)nicotinoyl chloride
Inchi Code
1S/C13H10ClNO2/c1-9-4-6-10(7-5-9)17-13-11(12(14)16)3-2-8-15-13/h2-8H,1H3
Klucz InChI
CGQBNLMZQVRGLL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-methylphenoxypyridine-3-carbonyl-chloride
Piktogramy
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-methylphenoxypyridine-3-carbonyl-chloride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)