Merck
APO455828545
Apollo Scientific Ltd
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.64
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
bp
44-47
Iupac Name
1,2-dimethyl-1H-imidazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-7-3-5(8(4)2)11(6,9)10/h3H,1-2H3
Klucz InChI
HAULHCBIEFNHJS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/12-dimethyl-1h-imidazole-5-sulphonyl-chloride
Boiling point
44-47
Piktogramy
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/12-dimethyl-1h-imidazole-5-sulphonyl-chloride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)