Merck
APO455828460
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-6-(1-ethoxyethoxy)naphthalene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.18
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-(1-ethoxyethoxy)naphthalene
Inchi Code
1S/C14H15BrO2/c1-3-16-10(2)17-14-7-5-11-8-13(15)6-4-12(11)9-14/h4-10H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
XPCZRVLEXALHNC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-1-ethoxyethoxynaphthalene
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-1-ethoxyethoxynaphthalene
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)