Merck
APO455828059
Apollo Scientific Ltd
5-Bromoquinoxaline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.05
Numer MDL:
bp
66-67
Iupac Name
5-bromoquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H5BrN2/c9-6-2-1-3-7-8(6)11-5-4-10-7/h1-5H
Klucz InChI
UJEGBESUCWOWNQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromoquinoxaline
Boiling point
66-67
Piktogramy
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromoquinoxaline
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)