Merck
APO455827524
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-6-(2-methoxyphenyl)pyridazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.66
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
bp
122
Iupac Name
3-chloro-6-(2-methoxyphenyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O/c1-15-10-5-3-2-4-8(10)9-6-7-11(12)14-13-9/h2-7H,1H3
Klucz InChI
ZCKBVNDUEOLHME-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-6-2-methoxyphenylpyridazine
Boiling point
122
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-6-2-methoxyphenylpyridazine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)