Merck
APO455827301
Apollo Scientific Ltd
5-Amino-1-(3,4-dichlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.09
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
bp
170
Iupac Name
5-amino-1-(3,4-dichlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H6Cl2N4/c11-8-2-1-7(3-9(8)12)16-10(14)6(4-13)5-15-16/h1-3,5H,14H2
Klucz InChI
LIBPJAAKKFAEAT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-amino-1-34-dichlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile
Boiling point
170
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-amino-1-34-dichlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)