Merck
APO455826724
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-4,6-dichlorotoluene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.93
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-bromo-3,5-dichloro-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrCl2/c1-4-6(8)2-5(9)3-7(4)10/h2-3H,1H3
Klucz InChI
SZUISTGVALPMKA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-46-dichlorotoluene
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-46-dichlorotoluene
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)