Merck
APO455826709
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-bromo-N,N-diethylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-3-13(4-2)11(14)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
LDUPVXSXLZOQAF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-nn-diethylbenzamide
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-nn-diethylbenzamide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)