Merck
APO455826615
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-methylaniline hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.51
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-bromo-5-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8BrN.ClH/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4H,9H2,1H3;1H
Klucz InChI
ZGMJEUXFWOIXOG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-methylaniline-hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-methylaniline-hydrochloride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)