Merck
APO447397848
Apollo Scientific Ltd
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.16
Numer MDL:
Iupac Name
2-(2-(2,2-difluoroethoxy)ethoxy)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H12F2O3/c7-6(8)5-11-4-3-10-2-1-9/h6,9H,1-5H2
Klucz InChI
JKJNRFNWOLZMQC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-2-22-difluoroethoxyethoxyethan-1-ol
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-2-22-difluoroethoxyethoxyethan-1-ol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)