Merck
APO447397829
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde oxime
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.23
Numer MDL:
Iupac Name
4-fluoro-3-phenoxybenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C13H10FNO2/c14-12-7-6-10(9-15-16)8-13(12)17-11-4-2-1-3-5-11/h1-8H,9H2
Klucz InChI
SOAAQRPNIIIBJM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-phenoxybenzaldehyde-oxime
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-phenoxybenzaldehyde-oxime
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)