Merck
APO447397738
Apollo Scientific Ltd
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl difluoromethylether
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.08
Numer MDL:
Iupac Name
5-(difluoromethoxy)-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoropentane
Inchi Code
1S/C6H4F10O/c7-2(8)5(13,14)6(15,16)4(11,12)1-17-3(9)10/h2-3H,1H2
Klucz InChI
GGMPBPONEOPDTJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/22334455-octafluoropentyl-difluoromethylether
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/22334455-octafluoropentyl-difluoromethylether
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)