Merck
APO429251115
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.02
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O3/c9-4-2-1-3-5(6(4)7(13)14)15-8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Klucz InChI
ZCMUHYSGAOIGEG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-trifluoromethoxybenzoic-acid
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-trifluoromethoxybenzoic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)