Merck
APO428499530
Apollo Scientific Ltd
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.05
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H6F3IO2/c1-15-8(14)5-2-3-7(13)6(4-5)9(10,11)12/h2-4H,1H3
Klucz InChI
QUHBVHFIZYIFAP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-iodo-3-trifluoromethylbenzoate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-iodo-3-trifluoromethylbenzoate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)