Merck
APO428499392
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.57
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4ClF3O2/c9-6-2-1-5(4-13)3-7(6)14-8(10,11)12/h1-4H
Klucz InChI
XOHOCMBXDFQWDF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-trifluoromethoxybenzaldehyde
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-trifluoromethoxybenzaldehyde
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)