Merck
APO428499235
Apollo Scientific Ltd
4-Butoxy-2,6-difluorobenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.21
Numer MDL:
Iupac Name
4-butoxy-2,6-difluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C11H11F2NO/c1-2-3-4-15-8-5-10(12)9(7-14)11(13)6-8/h5-6H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
DRMAQHPUVUFLAE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-butoxy-26-difluorobenzonitrile
Piktogramy
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-butoxy-26-difluorobenzonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)