Merck
APO428499116
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
[4-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6F4O3/c10-6-2-1-5(4-8(14)15)3-7(6)16-9(11,12)13/h1-3H,4H2,(H,14,15)
Klucz InChI
RICXEJYYIREWPA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-trifluoromethoxyphenylacetic-acid
Synonym
[4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-trifluoromethoxyphenylacetic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)