Merck
APO428499033
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.58
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6ClF3O/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-3,13H,4H2
Klucz InChI
GMZPPTCATYZORA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-trifluoromethylbenzyl-alcohol
Piktogramy
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-trifluoromethylbenzyl-alcohol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)