Merck
APO428499027
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-2,3-difluoroaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.16
Numer MDL:
Iupac Name
4-ethoxy-2,3-difluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H9F2NO/c1-2-12-6-4-3-5(11)7(9)8(6)10/h3-4H,2,11H2,1H3
Klucz InChI
HQGQPBARTOHEJX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-23-difluoroaniline
Piktogramy
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-23-difluoroaniline
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)