Merck
APO428498994
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.58
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4-chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClF4O2/c10-8-5(9(12,13)14)1-4(2-6(8)11)3-7(15)16/h1-2H,3H2,(H,15,16)
Klucz InChI
MRYRMONRFCVTOP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-fluoro-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
Piktogramy
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-fluoro-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)