Merck
APO428498826
Apollo Scientific Ltd
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.92
Numer MDL:
Iupac Name
5-(bromomethyl)-1,2-dichloro-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H4BrCl2F3/c9-3-4-1-5(8(12,13)14)7(11)6(10)2-4/h1-2H,3H2
Klucz InChI
NTYHLYVDLXQFAO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-dichloro-5-trifluoromethylbenzyl-bromide
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-dichloro-5-trifluoromethylbenzyl-bromide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)