Merck
APO428498611
Apollo Scientific Ltd
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.58
Numer MDL:
Iupac Name
2,4-difluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O2/c1-13-7-5(10)3-2-4(6(7)11)8(9)12/h2-3H,1H3
Klucz InChI
MCYMWQNLWOAEMH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-3-methoxybenzoyl-chloride
Piktogramy
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-3-methoxybenzoyl-chloride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)