Merck
APO428498526
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.58
Numer MDL:
Iupac Name
(4-chloro-3,5-difluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O2/c9-8-5(10)1-4(2-6(8)11)3-7(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
Klucz InChI
DSNDWLRWEGZWDG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-35-difluorophenylacetic-acid
Piktogramy
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-35-difluorophenylacetic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)