Merck
APO428498504
Apollo Scientific Ltd
3'-Fluoro-5'-methylacetophenone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-(3-fluoro-5-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9FO/c1-6-3-8(7(2)11)5-9(10)4-6/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
KFJMZDKKROJRHE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-methylacetophenone
Piktogramy
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-methylacetophenone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)