Merck
APO428498432
Apollo Scientific Ltd
3-(3-Fluoro-2-methylphenyl)propionic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.19
Numer MDL:
Iupac Name
3-(3-fluoro-2-methylphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-7-8(5-6-10(12)13)3-2-4-9(7)11/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
ASZYDQYGUZNHFU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-3-fluoro-2-methylphenylpropionic-acid
Piktogramy
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-3-fluoro-2-methylphenylpropionic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)