Merck
APO428498332
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.58
Numer MDL:
Iupac Name
2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO/c9-6-4(7(13)14)2-1-3-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H2,13,14)
Klucz InChI
HHXSRPAINZKJQZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-3-trifluoromethylbenzamide
Piktogramy
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-3-trifluoromethylbenzamide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)