Merck
APO428498224
Apollo Scientific Ltd
3,6-Dichloro-2-fluorophenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.99
Numer MDL:
Iupac Name
3,6-dichloro-2-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3Cl2FO/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2,10H
Klucz InChI
BBXJSLMPYFSGER-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/36-dichloro-2-fluorophenol
Piktogramy
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/36-dichloro-2-fluorophenol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)