Merck
APO428498167
Apollo Scientific Ltd
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.18
Numer MDL:
Iupac Name
4-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Inchi Code
1S/C9H10F3NO/c1-14-8-3-2-6(5-13)4-7(8)9(10,11)12/h2-4H,5,13H2,1H3
Klucz InChI
OLXNTNRECSTMGX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxy-3-trifluoromethylbenzylamine
Piktogramy
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxy-3-trifluoromethylbenzylamine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)