Merck
APO428498164
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-3,5-dimethylcinnamic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.21
Numer MDL:
Iupac Name
(2E)-3-(4-fluoro-3,5-dimethylphenyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H11FO2/c1-7-5-9(3-4-10(13)14)6-8(2)11(7)12/h3-6H,1-2H3,(H,13,14)/b4-3+
Klucz InChI
ZZSIWROWICLMIQ-ONEGZZNKSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-35-dimethylcinnamic-acid
Piktogramy
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-35-dimethylcinnamic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)