Merck
APO428498150
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-5-(pentafluorosulfur)benzoyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.61
Numer MDL:
Iupac Name
3-fluoro-5-(pentafluoro-lambda~6~-sulfanyl)benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3ClF6OS/c8-7(15)4-1-5(9)3-6(2-4)16(10,11,12,13)14/h1-3H
Klucz InChI
RCKDILSECAWCTQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-pentafluorosulfurbenzoyl-chloride
Piktogramy
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-pentafluorosulfurbenzoyl-chloride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)