Merck
APO428498045
Apollo Scientific Ltd
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.15
Numer MDL:
bp
103-105
Iupac Name
3-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H6F3NO/c1-14-7-4-2-3-6(5-13)8(7)9(10,11)12/h2-4H,1H3
Klucz InChI
NLDWWTZVPASWAX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-2-trifluoromethylbenzonitrile
Boiling point
103-105
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-2-trifluoromethylbenzonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)