Merck
APO428498015
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.6
Numer MDL:
Iupac Name
(2E)-3-[5-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClF3O2/c11-7-2-3-8(10(12,13)14)6(5-7)1-4-9(15)16/h1-5H,(H,15,16)/b4-1+
Klucz InChI
DQFQEQSFWJVVAT-DAFODLJHSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-trifluoromethylcinnamic-acid
Piktogramy
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-trifluoromethylcinnamic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)