Merck
APO428497907
Apollo Scientific Ltd
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.65
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4-chlorophenoxy)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C12H7ClN2O/c13-10-3-5-11(6-4-10)16-12-9(8-14)2-1-7-15-12/h1-7H
Klucz InChI
SXHKCNWJKWTOTA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-chlorophenoxynicotinonitrile
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-chlorophenoxynicotinonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)