Merck
APO427944231
Apollo Scientific Ltd
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.46
Numer MDL:
Iupac Name
7-bromo-4-chlorobenzo[d]oxazole
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO/c8-4-1-2-5(9)6-7(4)11-3-10-6/h1-3H
Klucz InChI
ZSOUJORUCABTFF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-4-chloro-13-benzoxazole
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-4-chloro-13-benzoxazole
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)