Merck
APO415184504
Apollo Scientific Ltd
2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.13
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H5F5O/c1-4(15)7-6(10)3-2-5(8(7)11)9(12,13)14/h2-3H,1H3
Klucz InChI
YCSWEAQKFAHIRJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-3-trifluoromethylacetophenone
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-3-trifluoromethylacetophenone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)