Merck
APO414285964
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-5-(pentafluorosulfur)phenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.61
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-chloro-5-(pentafluoro-lambda~6~-sulfanyl)phenol
Inchi Code
1S/C6H4ClF5OS/c7-4-1-5(13)3-6(2-4)14(8,9,10,11)12/h1-3,13H
Klucz InChI
NIWGKYDQIVQNPG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-pentafluorosulfurphenol
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-pentafluorosulfurphenol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)