Merck
APO414283062
Apollo Scientific Ltd
1-Methyl-1H-indole-2-carbohydrazide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.22
Numer MDL:
Iupac Name
1-methyl-1H-indole-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C10H11N3O/c1-13-8-5-3-2-4-7(8)6-9(13)10(14)12-11/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,14)
Klucz InChI
UCYCLKHTMATMLF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-methyl-1h-indole-2-carbohydrazide
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-methyl-1h-indole-2-carbohydrazide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)