Merck
APO414282358
Apollo Scientific Ltd
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.16
Numer MDL:
Iupac Name
3-(2,3-difluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c10-7-3-1-2-6(9(7)11)4-5-8(12)13/h1-3H,4-5H2,(H,12,13)
Klucz InChI
YFYNHFVWTBQDGK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-23-difluorophenylpropanoic-acid
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-23-difluorophenylpropanoic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)