Merck
APO414282343
Apollo Scientific Ltd
2-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.15
Numer MDL:
Iupac Name
2-(3,4-difluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5,11H,3-4H2
Klucz InChI
LQIZHIYYOQHWNF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-34-difluorophenylethanol
Flash Point
69/0.1mm
Piktogramy
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-34-difluorophenylethanol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)